Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à 96 puits sans jupe
Code produit p-3599375 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12114112 Rouge 25 pièces
12124112 Bleu 25 pièces
12144112 Jaune 25 pièces
12134112 Vert 25 pièces
12104112 Naturel 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12114112
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Compatibles avec tous les thermocycleurs de 0.2 ml et les séquenceurs capillaires 310, 3100et 3700 ABI PRISM™
Compatibles avec la plupart des thermocycleurs de 0,2 ml et les séquenceurs capillaires 310, 3100et 3700 ABI PRISM™
  • En PP vierge
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Plateau de plaque hautement rigide
  • Conception à bord surélevé
  • Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
  • Volume de 300 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
  • Coin biseauté et grille alphanumérique
  • Produites en salle blanche
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Rouge
Type de produit Microplaque PCR
Type de jupe Sans jupe
Matériau En PP
Volume (métrique) des puits 300 μl
Nbre de puits 96
À utiliser avec (application) Applications de PCR, RT-PCR
Avec rebord Oui
Couleur du puits Transparent