Description
Pour les EIA et autres applications
• Traitement High Binding. Certifié
• Certifié
Informations sur la commande
Les microplaques non stériles sont conditionnées en vrac par boîtes de 50 plaques. Les microplaques stériles sont emballées individuellement avec des couvercles dans des boîtes de 40 plaques.
Certifications
La référence 21-377-203 est fournie avec un certificat attestant de sa capacité de liaison élevée.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Produits certifiés |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 50 plaques, 40 plaques |
| Type de liaison | À liaison élevée |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque de dosage à 96 puits |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) des puits | 450 μl |
| Afficher plus |