Description
- Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de se propager
- Reposent à plat sur la paillasse et adhèrent pour éviter tout glissement
- La surface matelassée protège la verrerie de laboratoire de la casse.
- Le support en polyéthylène possède une résistance chimique
- La couche supérieure en non-tissé assure une durabilité même lorsqu’elle est humide
- Capacité d'absorption jusqu'à 750 mL/ m²
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alèse absorbante |
| Matériau | Polyéthylène |
| Absorbance | 750 mL/ m² |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Longueur (métrique) | 910 mm |
| Largeur (impériale) | 20 in |
| Largeur (métrique) | 510 mm |
| Dimensions (L x l) | 36 x 20 po |
| À utiliser avec (application) | Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de se propager |