Learn More
Fisherbrand™ Alèses absorbantes
GREENER_CHOICE
Code produit 11957964 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 pi x 20 po (30 m x 510 mm)
24 x 20 in (610 x 510 mm)
250 pi x 20 po (76 m x 510 mm)
Conditionnement:
250 pièces
400 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11957964 24 x 20 in (610 x 510 mm) 250 pièces
11967964 250 pi x 20 po (76 m x 510 mm) 250 pièces
11977964 100 pi x 20 po (30 m x 510 mm) 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11957964
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de se propager
Absorbent rapidement les liquides et contiennent les déversements
La surface matelassée protège la verrerie de laboratoire de la casse
  • Fabriqués à partir de fibres haute absorption
  • Le dos en PE résiste aux produits chimiques et la couche supérieure en non tissé assure une durabilité même lorsqu’elle est humide
  • Reposent à plat sur la paillasse et adhèrent pour éviter tout glissement
  • Absorbent jusqu’à 750 ml/m22
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Alèse absorbante
Matériau Polyéthylène
Absorbance 750 ml/m2
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 610 mm
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 510 mm
Dimensions (L x l) 24 x 20 in (610 x 510 mm)
À utiliser avec (application) Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de s'étendre