Learn More
Fisherbrand™ Macro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE
Code produit 15266013 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,5 ml
0,35 mL
350 μl
1,5 ml
1750 μl
3000 μl
Matériau:
Quartz
Quartz optique
Silice cristalline
Verre optique
Verre optique spécial
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
10 mm
Quantité:
2/paquet, 8 paquet/carton
2/sachet, 4 sachets/boîte
2/sachet, 8 sachets/boîte
4/paquet, 4 paquets/carton
4/paquet, 8 paquets/carton
4/sachet, 8 sachets/boîte
Ea., 8 Ea./Cs.
Unité, 2 unités/carton
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Longueur du trajet optique Quantité unitSize
15266013 3,5 ml Quartz 1 mm 2/sachet, 8 sachets/boîte 2 pièces
15265953 1750 μl Silice cristalline 5 mm Unité, 2 unités/carton 1 pièce
15255953 350 μl Silice cristalline 1 mm Ea., 8 Ea./Cs. 1 pièce
15276013 1,5 ml Quartz 5 mm 2/sachet, 8 sachets/boîte 2 pièces
15296013 3,5 ml Quartz 10 mm 4/sachet, 8 sachets/boîte 4 pièces
15226023 0,35 mL Quartz 1 mm 2/sachet, 4 sachets/boîte 2 pièces
15286013 3,5 ml Quartz 10 mm 2/sachet, 8 sachets/boîte 2 pièces
15256023 3000 μl Silice cristalline 10 mm 4/paquet, 4 paquets/carton 4 pièces
15246023 3,5 ml Quartz 10 mm 2/sachet, 8 sachets/boîte 2 pièces
15266023 3000 μl Verre optique spécial 10 mm 2/paquet, 8 paquet/carton 2 pièces
15276023 3,5 ml Verre optique 10 mm 2/sachet, 8 sachets/boîte 2 pièces
15286023 3,5 ml Quartz optique 10 mm 2/sachet, 8 sachets/boîte 2 pièces
15206033 3,5 ml Verre optique 10 mm 4/sachet, 8 sachets/boîte 4 pièces
15216033 3000 μl Quartz optique 10 mm 4/paquet, 8 paquets/carton 4 pièces
15296023 3000 μl Verre optique spécial 10 mm 4/paquet, 8 paquets/carton 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15266013
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
PTFE lid
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
  • Disponible avec une grande variété de matériaux de fenêtre pour une large gamme de tests
  • Disponibles en quatre matériaux, par ex. quartz, quartz optique, verre optique spécial et verre optique
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
  • Parois en verre pour des travaux courants dans la région ultraviolette et visible
Spécification
Type Macro cellule d’absorption
Capacité (métrique) 3,5 ml
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 10 mm
Quantité 2/sachet, 8 sachets/boîte
Longueur du trajet optique 1 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12,5 mm
À utiliser avec (application) Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges
Forme Rectangulaires