Learn More
Fisherbrand™ Micro cellules d’absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE
Code produit 15216093 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 μl
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15216093 500 μl 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15216093
Expédition estimée: 19-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
  • Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Type Macro cellules d’absorption
Capacité (métrique) 500 μl
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 2 mm
Comprend Deux parois transparentes, deux parois noires
Quantité 2/sachet, 8 sachets/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12,5 mm
À utiliser avec (application) Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges
Forme Rectangulaires