Learn More
Fisherbrand™ Cuve en quartz avec bouchon en PTFE
Code produit 15236033 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 μl
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15236033 1000 μl 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15236033
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchon en PTFE
Contient des parois de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges.
  • Permet une absorption semi-micro
  • Gamme de longueurs d’ondes comprise entre 200 et 2500 nm
  • Avec bouchon en PTFE
Spécification
Type Cuvette
Description Épaisseur du fond : 3 mm
Capacité (métrique) 1000 μl
Matériau Silice cristalline
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 4 mm
Quantité 2/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Transmission de l'ultraviolet lointain à travers l'infrarouge
Forme Rectangle