Learn More
Fisherbrand™ Sondes de conductivité à deux cellules compensées en température Accumet™
Code produit 11849043 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
8 broches
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11849043 8 broches 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11849043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    426.63€ / 1 pièces
    Économisez 170.37€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sondes de conductivité à deux cellules à compensation de température Fisherbrand™ Accumet™ - sans mercure, k=10cm-1, 1 à 200 mS/cm, avec connecteur à 8 broches
Description
Pour une utilisation sur les appareils de mesure de paillasse Accumet™ série Excel (XL)
  • Cellule de type immersion
  • Utilisation dans un support d’électrode standard : le format compact unique est identique à celui des électrodes de pH type
  • Les capteurs de température intégrés permettent d’obtenir des mesures compensées en température
  • Corps en époxy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 10
Types de connecteurs 8 broches
Types de capteur Conductivité
Précision de la température Compensation thermique
Type Sonde de conductivité
Matériau Corps en époxy
Plages de mesure 1 à 200 mS/cm