Learn More
Fisherbrand™ Armoires à dessiccation en acrylique
Code produit 11917874 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Nbre d’étagères:
2 étagères amovibles, réglables et ventilées
3 étagères amovibles réglables et ventilées
4 réglables amovibles et ventilés
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Nbre d’étagères Conditionnement
11917874 45,7 cm 4 réglables amovibles et ventilés 1 pièce
11997864 17,8 cm 2 étagères amovibles, réglables et ventilées 1 pièce
11907874 30,5 cm 3 étagères amovibles réglables et ventilées 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11917874
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockage sans poussière ni humidité dans les réfrigérateurs, les congélateurs et sur les paillasses
Stockage sans poussière ni humidité dans les réfrigérateurs, les congélateurs et sur les paillasses
  • Conviennent parfaitement à la conservation de composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques, de blocs électroniques et de tout composant nécessitant des conditions de stockage contrôlées
  • Le joint en néoprène sur la porte assure l’étanchéité.
  • La porte est fixée avec deux loquets en acier inox (le système de grande taille comporte trois loquets) et une charnière sur toute la hauteur.
  • Plateau à lèvre amovible pour dessiccants solides
  • Étagères amovibles, réglables et ventilées afin d’optimiser le débit d’air
Informations sur la commande
Dimensions des armoires L x l : 12 x 12 po (30.5 x 30.5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Conviennent parfaitement à la conservation de composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques, de blocs électroniques et de tout composant nécessitant des conditions de stockage contrôlées.
Comprend Joint en néoprène, deux loquets en acier inoxydable (le système de grande taille comporte trois loquets) et charnière pleine hauteur, plateau à lèvre desséchant solide amovible, étagères ventilées
Nbre d’étagères 4 réglables amovibles et ventilés
Dimensions (L x l) 12 x 12 po (30,4 x 30,4 cm)
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 45,7 cm