Learn More
Fisherbrand™ Tapis collants pour environnements contrôlés
Code produit 11823191 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
18 x 45 in
24 x 45in
24 x 45 po
61 x 114 cm
91 x 46 cm (36 x 18 po)
Revêtement de surface:
Adhérence modérée
Adhérence moyenne
Adhésif faible
Adhésif puissant
Conditionnement:
120 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Revêtement de surface Conditionnement
11823191 Bleu 18 x 45 in Adhérence moyenne 120 pièces
17546876 Bleu 18 x 45 in Adhésif puissant 120 pièces
11893181 Blanc 18 x 45 in Adhésif puissant 120 pièces
11843191 Bleu 24 x 45 po Adhérence moyenne 120 pièces
11803191 Blanc 61 x 114 cm Adhésif faible 120 pièces
17536876 Blanc 24 x 45in Adhésif puissant 120 pièces
11952667 Bleu 91 x 46 cm (36 x 18 po) Adhérence modérée 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11823191
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces tapis autocollants sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l'industrie électronique, de l'industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d'un environnement critique propre
Les tapis autocollants généraux sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l’industrie électronique, de l’industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d’un environnement critique propre
  • Particulièrement efficace pour enlever les poussières et simple d’emploi
  • Film en PE enduit d’adhésif acrylique à base d’eau respectueux de l’environnement
  • Élimination des poussières : 99 %
  • Résistance à la traction : >1,5 kgf/cm2
  • 30 couches
Qualité
  • M200 : pour utilisateurs standard (adhérence moyenne)
  • M250 : pour utilisateurs évoluant en environnement critique (forte adhérence)
Spécification
Dimensions (L x l) 18 x 45 in
À utiliser avec (application) Cleanrooms of electronic industry, pharmaceutical industry, hospitals, laboratories and food industries for maintaining critical clean environment
Quantité 30 feuilles/tapis
Revêtement de surface Adhérence moyenne
Couleur Bleu
Longueur (métrique) 46 cm
Matériau Film en polyéthylène
Type Salle blanche Tacky Mat
Largeur (métrique) 114,3 cm