Description
- Le bac de dissection en aluminium Fisherbrand™ est un outil de dissection de renommée mondiale conçu pour toutes sortes d’expériences de dissection
- Outil majeur dans les expériences de dissection
- Fabriqué pour durer et doté de bords lisses, sûrs et laminés pour garantir la rigidité et la durabilité
- Pile pour un stockage compact
- Antirouille
- Disponible avec ou sans paraffine de dissection noire
- Utilisé dans les domaines de l’enseignement et de la recherche
- Fabriqué en aluminium standard ASTM™
Informations sur la commande
Dimensions : 11 x 7 x 1,5 in
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bac de dissection en aluminium |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | Application générale de dissection |
| Comprend | Cire |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions (L x l x H) | 11 in x 7 in x 1,5 in |