Learn More
Fisherbrand™ Papier aluminium
Code produit 11749408 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
25 pieds
200 pieds
500 pieds
Épaisseur:
18 µm
24 µm
Largeur (métrique):
30 cm
31 cm
46 cm
Longueur (métrique):
7,6 m
60 m
150 m
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Épaisseur Largeur (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11749408 200 pieds 18 µm 31 cm 60 m 1 pièce
11759408 25 pieds 18 µm 30 cm 7,6 m 1 pièce
11769408 500 pieds 18 µm 31 cm 150 m 1 pièce
11779408 25 pieds 24 µm 46 cm 7,6 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11749408
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le scellage, la pesée et le transfert d’échantillons
Idéal pour la pesée, le scellage et le transfert de vos échantillons.
  • conditionnement en boîtes distributrices individuelles avec bord de découpe
  • Les rouleaux épais offrent une meilleure résistance au pliage et sont recommandés pour recouvrir les bords tranchants
Spécification
Applications Scellage, pesée et transfert d’échantillons
Longueur (impériale) 200 pieds
Type de produit Film en aluminium
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 31 cm
Longueur (métrique) 60 m
Matériau Aluminium
Épaisseur 18 µm