Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
Code produit 11518382 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
42 mL
65 mL
70 mL
150 ml
Profondeur (métrique):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diamètre (métrique) de la base intérieure:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Forme:
Bords plissés
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
144 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Profondeur (métrique) Diamètre (métrique) de la base intérieure Forme unitSize
11518382 150 ml 20 mm 96 mm Bords plissés 100 pièces
11799408 65 mL 16 mm 69 mm Bords plissés 1000 pièces
10297593 42 mL 17 mm 51 mm Bords plissés 144 pièces
11789408 20 mL 13 mm 44 mm Bords plissés 1000 pièces
11709418 70 mL 17,3 mm 68,2 mm Bords plissés 1000 pièces
11719418 150 ml 20 mm 96 mm Bords plissés 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11518382
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Boîtes en aluminium pour la pesée et la distribution
Choose Fisherbrand™ Aluminum Weight Dishes for weighing and dispensing.
À bords plissés
  • Peuvent également servir de capsules d’évaporation ou de caches anti-poussière ; Légères mais robustes ; Pratique, la bride pour les doigts peut être rabattue avant la pesée pour identification
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Aluminium
Forme Bords plissés
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Pour la pesée et la distribution
Profondeur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) de la base intérieure 96 mm
Diamètre (métrique) du dessus intérieur 102 mm
Diamètre (métrique) 96 mm (base intérieure), 102 mm (partie supérieure intérieure)