Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 70 mL |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Bords plissés |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (application) | Pour la pesée et la distribution |
| Profondeur (métrique) | 17,3 mm |
| Diamètre (métrique) de la base intérieure | 68,2 mm |
| Diamètre (métrique) du dessus intérieur | 72,6 mm |
| Diamètre (métrique) | 68,2 mm (base intérieure), 72,6 mm (partie supérieure intérieure) |