Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD ambré
Code produit 12682415 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Finition de col:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
72 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Finition de col Conditionnement
12682415 250 ml 43 mm 43 mm 12 pièces
11957944 60 ml 28 mm 28 mm 72 pièces
12672415 125 ml 38 mm 38 mm 12 pièces
12602425 500 ml 53 mm 53 mm 12 pièces
11937914 1000 ml 63 mm 63 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12682415
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
  • En PE haute densité ambré
  • Large col facilitant la récupération des échantillons de prélèvement et turbulence réduite au remplissage
Les récipients en PEHD Fisherbrand peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
Compliance
Pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8.45 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Ambré
Matériau PEHD
Couleur de bouchon Ambré
Finition de col 43 mm
Closure Included Oui
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 8.45 oz
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Type de produit Flacon à col large