Learn More
Fisherbrand™ Sachets stériles avec bouchon à fil rond
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Emballage souple, sûr et sans contaminants pour garantir la fiabilité des résultats d’analyse
- Sûr
- Sans contaminants
- Souple
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Fil rond |
| Couleur | Transparent avec bloc blanc |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (impériale) | 3 mil |
| Dimensions (L x l) | 9 x 4,5 po |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Largeur (impériale) | 4,5 in |
| Capacité (impériale) | 18 oz. |
| Longueur (métrique) | 22.9 cm |
| Afficher plus |