Learn More
Fisherbrand™ Microbilles en vrac
Code produit 15515809 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
1,4 mm
2,38 mm
2,8 mm
Conditionnement:
1 pack
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
15515809 1,4 mm 1 pack
15505809 2,38 mm 1 pack
15525809 2,8 mm 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15515809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00€
    209.05€ / Pack de 1
    Économisez 173.95€
    45% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et 24
  • Remplir jusqu'à 500 tubes à échantillons de 2 mL
  • Tubes à échantillon non inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Billes
Granulométrie 1,4 mm
Matériau Dioxyde de zirconium
À utiliser avec (équipement) Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24
Quantité d’emballage 325 g