Learn More
Fisherbrand™ Microbilles en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit 15525809 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
1,4 mm
2,38 mm
2,8 mm
Conditionnement:
1 pack
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie unitSize
15525809 2,8 mm 1 pack
15515809 1,4 mm 1 pack
15505809 2,38 mm 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15525809
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et 24
  • Remplir jusqu'à 500 tubes à échantillons de 2 mL
  • Tubes à échantillon non inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Billes
Granulométrie 2,8 mm
Matériau Dioxyde de zirconium
À utiliser avec (équipement) Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24
Quantité d’emballage 325 g
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.