Learn More
Fisherbrand™ Ruban d’avertissement Biohazard
Code produit 15809817 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15809817 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15809817
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour mettre du ruban adhésif sur les protecteurs de paillasse afin de délimiter les zones dangereuses.
  • Le rouleau adhésif est imprimé avec le mot “BIOHAZARD” et le symbole d’avertissement biologique
  • Empêche le gondolage et empêche les déversements de s’infiltrer sous un revêtement protecteur
  • Peut être découpé en étiquettes (250 étiquettes par rouleau)
  • Couleur fluorescente rouge
Informations sur la commande
Taille du rouleau : 1 270 x 1,3 cm (500 l x 0,50 po) de largeur
Spécification
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Rouge
Format de dia. int.
Type de produit Ruban d’avertissement Biohazard
À utiliser avec (application) Idéal pour mettre du ruban adhésif sur les protecteurs de paillasse afin de délimiter les zones dangereuses
Quantité Pièce
Longueur (impériale) 500 po
Longueur (métrique) 12,7 m
Largeur (impériale) 0,5 in