Learn More
Fisherbrand™ Sacs de stockage d’échantillons Bitran™
Artikelnummer. 16488115 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (L x l):
2 x 4 po (5,1 x 10,2 cm)
Matériau:
Film de contrôle des odeurs Saranex
Pakningsstørrelse:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x l) Matériau Pakningsstørrelse
16488115 2 x 4 po (5,1 x 10,2 cm) Film de contrôle des odeurs Saranex 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488115
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Se alle kampagner
Expédition estimée: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Choix de films d’élimination des odeurs Saranex™ pour le stockage à long terme ou du polyéthylène pour le stockage à court terme
  • À utiliser pour la collecte, le transport et le stockage des échantillons de tissus
  • Minimisent l’espace de stockage et facilitent l’élimination des fuites, des bris et la contamination
  • Fermeture à glissière à double verrouillage refermable
  • Conçue pour le stockage des tissus et des fixateurs et pour une utilisation en tant que mini-conditions d’anaérobie
Tekniske data
Type de bouchon Fermeture éclair
Matériau Film de contrôle des odeurs Saranex
Quantité 250
Dimensions (L x l) 2 x 4 po (5,1 x 10,2 cm)
Longueur (impériale) 2 in
Largeur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 5,1 cm
Largeur (métrique) 10,2 cm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.