Learn More
Fisherbrand™ Plateau de prélèvement sanguin
Code produit 11750634 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Support de tube de 13 mm (Style A)
Support de tube de 16 mm (Style B)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11750634 Support de tube de 16 mm (Style B) 1 pièce
11740634 Support de tube de 13 mm (Style A) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11750634
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu spécialement pour les phlébotomistes. Le plateau de prélèvement sanguin Fisherbrand™ a été développé après de vastes recherches dans les cliniques et les hôpitaux. Cette solution légère pour l’organisation et le transport de tubes et de petits articles comprend un plateau en plastique robuste, un portoir pour tubes à essai à 36 puits et des inserts jetables.
S’adresse aux phlébotomistes. Le plateau de prélèvement sanguin Fisherbrand™ a été mis au point à l’issue de recherches poussées menées dans des cliniques et des hôpitaux. Cette solution légère qui permet de ranger et de transporter des tubes et de plus petits éléments se compose d’un plateau en plastique robuste, d’un portoir pour 36 tubes à essai et d’inserts jetables.
  • Plateau ABS léger et lavable
  • Le plateau est doté d’un tiroir d’alimentation, de poches latérales et d’une poignée à cliquet avec surface de préhension en caoutchouc souple qui pivote en s’éloignant pour faciliter l’accès
  • Le plateau comprend un Heathrow Onerack™ support pour tubes et deux inserts jetables en polystyrène
  • Inserts supplémentaires vendus en boîtes de 4 en deux configurations différentes
Informations sur la commande
Inserts supplémentaires vendus par boîtes de 4.
Spécification
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 429 x 265 x 172 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
À utiliser avec (équipement) Support de tube de 16 mm (Style B)
Comprend 2 inserts, un support pour tubes à essai de 16 mm, un tiroir à fournitures et des poches latérales, et une poignée à cliquet
Nbre de puits 36 (portoirs pour tubes à essai)
Matériau ABS
Type de produit Plateau de prélèvement sanguin