Learn More
Fisherbrand™ Lingettes, inserts et rouleaux à risque biologique BloodBloc™
Code produit 15505895 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lingette à risque biologique
Lingettes orange pour risques biologiques
Revêtement pour risque biologique
Rouleau de risque biologique
Rouleau orange pour risques biologiques
Absorbance:
Livraison
Renforcé
Étalon
Dimensions (L x l):
100 pi x 16 in
16 x 16 in (40,64 x 40,64 cm)
22 x 16 in
3 x 3 in (7,62 x 7,62 cm)
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
9 x 8 po (22,86 x 20,32 cm)
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
125 pièces
200 pièces
250 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Absorbance Dimensions (L x l) unitSize
15505895 Lingette à risque biologique Étalon 3 x 3 in (7,62 x 7,62 cm) 250 pièces
16207040 Lingette à risque biologique Livraison 3 x 3 in (7,62 x 7,62 cm) 200 pièces
16217040 Revêtement pour risque biologique Livraison 22 x 16 in 100 pièces
16237040 Rouleau orange pour risques biologiques Livraison 100 pi x 16 in 1 pièce
16247040 Lingette à risque biologique Renforcé 3 x 3 in (7,62 x 7,62 cm) 200 pièces
16277040 Lingettes orange pour risques biologiques Renforcé 9 x 8 po (22,86 x 20,32 cm) 50 pièces
16267040 Lingette à risque biologique Renforcé 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 200 pièces
16207050 Rouleau de risque biologique Renforcé 100 pi x 16 in 1 pièce
16217050 Rouleau de risque biologique Étalon 100 pi x 16 in 1 pièce
16297040 Revêtement pour risque biologique Renforcé 16 x 16 in (40,64 x 40,64 cm) 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15505895
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez les fuites de liquides et de produits chimiques aux mains, aux gants et aux surfaces de travail
Les lingettes et les inserts ne sont pas stériles et ne sont pas destinés aux patients.
  • Lingette absorbante douce et blanche avec support en polyéthylène orange vif imperméable au sang, aux liquides corporels et aux solvants forts, notamment le xylène, les substituts du xylène, les acétones, les cétones, les alcools et la formaline
  • La cellulose non tissée capte et retient le liquide ; non pelucheux pour une utilisation avec des instruments délicats tels que les compteurs de sang
  • Le support en plastique imperméable orange flexible empêche le trempage des agents pathogènes et des produits chimiques aux gants, ce qui permet de minimiser la contamination croisée lorsque les portes ouvertes personnelles du laboratoire ou les surfaces tactiles
  • Peut également être utilisé comme tapis et insert ; les rouleaux peuvent être coupés à la longueur désirée
  • Utilisation unique seulement
Spécification
Type de produit Lingette à risque biologique
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 7,62 cm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7,62 cm
Matériau Cellulose plastique non tissé
Absorbance Étalon
Couleur Blanc, orange
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 3 x 3 in (7,62 x 7,62 cm)
À utiliser avec (application) Empêche le sang, les liquides organiques, les tissus et les substances chimiques de pénétrer dans les gants et les surfaces lors de la manipulation de tubes, d’échantillons et de plaques.
À utiliser avec (équipement) Tubes à sang, plaques de microbiologie, pipettes, sondes, récipients pour échantillons, instruments