Learn More
Justman Brush Brosse avec extension pour les courbes de flacons
Code produit 15861387 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15861387 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15861387
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour nettoyer le fond des courbes et l’intérieur des épaulements des flacons et des bouteilles
Utilisées pour nettoyer les parties difficiles à atteindre dans les flacons et les bouteilles
  • Poils blancs de porc non blanchis
  • Extrémité à poils longs
  • Arbre et poignée en plastique
Spécification
Type de produit Brosse pour flacon
Color-coded No
Matériau de la poignée Plastique
Types de pointes Folding Tip, Double Tufted
Stérilité Non-sterile
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) des poils 1,5 po
Diamètre (métrique) des poils 3,81 cm
À utiliser avec (application) Pour nettoyer le fond des courbes et l’intérieur des épaulements des flacons et des bouteilles
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (impériale) des poils 4 po
Longueur (métrique) 40,64 cm
Longueur (métrique) des poils 10,16 cm