Spécification
| Pointes compatibles | 5mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Compte-gouttes pour médicaments, petite pipette |
| Type à poignée | Rond |
| Matériau | Latex |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Ampoule |
| Afficher plus |