Learn More
Bel Art™ Bagues en plomb en forme de C pour flacons
Code produit 11372744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diamètre (métrique) externe:
7.62 cm
8.89 cm
10.16 cm
11,43 cm
À utiliser avec (équipement):
Flacons 125 à 500 ml
Flacons 250 à 1000 ml
Flacons 500 à 2000 ml
Flacons de 1 000 à 4 000 ml
Poids (métrique):
230 g
450 g
680 g
900 g
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe À utiliser avec (équipement) Poids (métrique) Conditionnement
11372744 7,11 cm 11,43 cm Flacons de 1 000 à 4 000 ml 900 g 1 pièce
10233553 4,31 cm 7.62 cm Flacons 125 à 500 ml 230 g 1 pièce
11362744 5,58 cm 10.16 cm Flacons 500 à 2000 ml 680 g 1 pièce
11342234 5,1 cm 8.89 cm Flacons 250 à 1000 ml 450 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11372744 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F183084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.45€
    58.92€ / 1 pièces
    Économisez 9.53€
    13% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’adaptent parfaitement aux flacons avec tubulure latérale. Les anneaux de plomb en forme de C pour flacons sont disponibles en quatre combinaisons de diamètre et de poids.
  • Pas besoin de débrancher la tubulure
  • Les anneaux de plomb sont recouverts de Vikem revêtement en vinyle pour protéger la verrerie
  • Les anneaux sont suffisamment flexibles pour être écartés afin de s’adapter aux récipients plus larges
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Vert vif
Capacité Fioles (1 à 4 l)
Matériau Plomb
Positions 1
Forme Circulaire
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons de 1 000 à 4 000 ml
Longueur (métrique) 114 mm
Diamètre (impériale) interne 2,8 po
Diamètre (impériale) externe 4,5 in
Diamètre (métrique) externe 11,43 cm
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 900 g
Comprend Sonnerie uniquement
Type de produit Anneau en plomb
Diamètre (métrique) interne 7,11 cm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 19 mm
Largeur (métrique) 114 mm