Learn More
Fisherbrand™ Grattoirs de cellules
Code produit 11597692 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) de la poignée:
10 po
15 in
Longueur (impériale) de lame:
0.7 in
1.18 in
Dimensions:
Petit modèle
Grand format
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) de la poignée Longueur (impériale) de lame Dimensions Conditionnement
11597692 10 po 0.7 in Petit modèle 100 pièces
11587692 15 in 1.18 in Grand format 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11597692
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prélèvent facilement les cellules des flacons de culture tissulaire
Prélèvent facilement les cellules des flacons de culture tissulaire
Les grattoirs de cellules Fisherbrand sont appropriés pour une grande variété de récipients pour culture cellulaire. La poignée et la lame à la conception unique limitent les dommages causés par le processus de récolte.
  • Stérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage à ouverture facile
  • Apyrogènes
  • La lame en copolymère de PE pivote pour permettre un contact régulier avec la surface de croissance
  • La poignée rainurée en PS offre une préhension sûre et un meilleur contrôle
  • Un joint flexible entre la lame et la poignée facilite la pénétration dans le récipient
  • La lame pivotante améliore le contrôle de la position à régler pour les angles difficiles pendant la récolte des cellules
Spécification
Longueur (impériale) de lame 0.7 in
Longueur (métrique) de lame 1,8 cm
À utiliser avec (équipement) Pour tout un éventail de récipients de culture cellulaire
Longueur (impériale) de la poignée 10 po
Longueur (métrique) de la poignée 25 cm
Matériau de la lame Copolymère de polyéthylène
Type de produit Grattoir de cellules
Dimensions Petit modèle
Matériau Polystyrène (poignée)