Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambré certifiées nettoyées
Code produit 11754299 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
250 ml
Taille du bouchon:
33-400 mm
45-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
11754299 250 ml 45-400 mm 12 pièces
12548716 60 ml 33-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11754299
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées certifiées nettoyées Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
  • Col large, verre ambré
  • Nettoyés selon les directives de l’EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les métaux
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Certifications
Un certificat d’analyse est joint à chaque lot
Spécification
Capacité 8,45 oz., 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Procédure de nettoyage Directives EPA
Couleur Ambré
Matériau Verre
Couleur de bouchon Blanc
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 45-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 8,45 oz
Certifications/Conformité EPA
Type de produit Flacon à col large