Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons fixés, doublure de cône en PE Poly-Seal™
Code produit 11537733 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
25 ml
30 ml
Hauteur (métrique):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Taille du bouchon:
13-425
15-425
15 / 425
18-400
20-400
22-400
24-400
Conditionnement:
144 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Taille du bouchon unitSize
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 144 pièces
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15 / 425 144 pièces
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 -
11593522 25 ml 60 mm 28 mm 24-400 72 pièces
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 144 pièces
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 144 pièces
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11537733
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Avec revêtements de cône Poly-Seal en polyéthylène
Avec revêtements de cône en polyéthylène Poly-Seal de faible densité
  • Flacons à usage général
  • Fabriqué en verre borosilicaté de classe A, type I
  • Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
  • Conditionnés en plateaux compartimentés
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) PEBD
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau Verre borosilicaté (type 1, classe A)
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 8 ml
À utiliser avec (application) À usage général
Nb par paquet 144
Volume (impérial) 2 dr.
Gamme de produits Poly-Seal
Volume (métrique) total 8 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Ajusté
Quantité 144 paquet
Taille du bouchon 15-425
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Hauteur (métrique) 63 mm
Type de produit Flacon