Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Fioles en verre clair filetés de classe A avec bouchons attachés, liner de cône en PE Poly-Seal™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Avec revêtements de cône en polyéthylène Poly-Seal de faible densité
- Fioles polyvalentes adaptées à un large éventail d’applications en laboratoire
- Fabriqué en verre borosilicate de type I, classe A, pour la résistance chimique et la durabilité
- Le liner cône en polyéthylène (LDPE) Poly-Seal™ de faible densité offre un joint sécurisé et résistant aux fuites
- Des capuchons fixés pour la commodité et le risque de perte de capuchon
- Les fioles de style court présentent un profil bas pour une meilleure stabilité et un stockage des composés
- Emballés dans des plateaux séparés pour protéger les fioles pendant le stockage et le transport
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
Specifications
Specifications
| Classification | A |
| Matériau (doublure) | LDPE |
| Couleur | Concluant, Clear |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté, Borosilicate Glass |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | À usage général |
| Show More |