Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Fioles en verre clair filetés de classe A avec bouchons attachés, liner de cône en PE Poly-Seal™
Code produit 11660112 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
20 ml
30 ml
Hauteur (métrique):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Taille du bouchon:
13-425
15-425
15 / 425
18-400
20-400
22-400
24-400
Conditionnement:
144 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Taille du bouchon Conditionnement
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 -
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15 / 425 144 pièces
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 -
11593522 20 ml 60 mm 28 mm 24-400 72 pièces
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 144 pièces
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 144 pièces
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11660112
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Fisherbrand™ Les fioles en verre clair fileté de classe A avec capuchons attachés, le liner de cône en PE Poly-Seal™ sont des fioles polyvalentes fabriquées en verre borosilicate de type I, classe A, avec des enveloppes cônes en polyéthylène Poly-Seal à faible densité. Emballées dans des plateaux séparés.
Avec revêtements de cône en polyéthylène Poly-Seal de faible densité
  • Fioles polyvalentes adaptées à un large éventail d’applications en laboratoire
  • Fabriqué en verre borosilicate de type I, classe A, pour la résistance chimique et la durabilité
  • Le liner cône en polyéthylène (LDPE) Poly-Seal™ de faible densité offre un joint sécurisé et résistant aux fuites
  • Des capuchons fixés pour la commodité et le risque de perte de capuchon
  • Les fioles de style court présentent un profil bas pour une meilleure stabilité et un stockage des composés
  • Emballés dans des plateaux séparés pour protéger les fioles pendant le stockage et le transport
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) PEBD
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté (type 1, classe A)
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 4 ml
À utiliser avec (application) À usage général
Nb par paquet 144
Volume (impérial) 1 dr.
Gamme de produits Poly-Seal
Volume (métrique) total 4 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Ajusté
Quantité 144 paquet
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Non
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Hauteur (métrique) 48 mm
Type de produit Flacon