Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Fioles en verre clair filetés de classe A avec bouchons attachés, liner de cône en PE Poly-Seal™
Code produit p-4909195 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
20 ml
30 ml
Hauteur (métrique):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Taille du bouchon:
13-425
15-425
15 / 425
18-400
20-400
22-400
24-400
Conditionnement:
144 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Taille du bouchon Conditionnement
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15 / 425 144 pièces
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 -
11593522 20 ml 60 mm 28 mm 24-400 72 pièces
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 144 pièces
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 144 pièces
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 144 pièces
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11547733
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Fisherbrand™ Les fioles en verre clair fileté de classe A avec capuchons attachés, le liner de cône en PE Poly-Seal™ sont des fioles polyvalentes fabriquées en verre borosilicate de type I, classe A, avec des enveloppes cônes en polyéthylène Poly-Seal à faible densité. Emballées dans des plateaux séparés.
Avec revêtements de cône en polyéthylène Poly-Seal de faible densité
  • Fioles polyvalentes adaptées à un large éventail d’applications en laboratoire
  • Fabriqué en verre borosilicate de type I, classe A, pour la résistance chimique et la durabilité
  • Le liner cône en polyéthylène (LDPE) Poly-Seal™ de faible densité offre un joint sécurisé et résistant aux fuites
  • Des capuchons fixés pour la commodité et le risque de perte de capuchon
  • Les fioles de style court présentent un profil bas pour une meilleure stabilité et un stockage des composés
  • Emballés dans des plateaux séparés pour protéger les fioles pendant le stockage et le transport
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) PEBD
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 19 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 12 ml
À utiliser avec (application) À usage général
Volume (impérial) 3 dr.
Gamme de produits Poly-Seal
Volume (métrique) total 12 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 144/Pk.
Taille du bouchon 15 / 425
Marking Spot Non
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Hauteur (métrique) 68 mm
Type de produit Flacon