Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Code produit 11553542 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
24 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
85 mm
Diamètre (métrique) externe:
17 mm
23 mm
Taille du bouchon:
15-425
20-400
Conditionnement:
144 pièces
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Taille du bouchon Conditionnement
11553542 4 ml 38 mm 17 mm 15-425 200 pièces
11583532 24 ml 85 mm 23 mm 20-400 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11553542
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Les fioles en verre clair filetés de classe A avec capuchons, le liner en caoutchouc blanc 14B à face de PTFE sont des fioles polyvalentes fabriquées en verre borosilicate de type I, classe A, conforme aux ASTM exigences E438. Des bouchons sont fixés pour maintenir la propreté. Le doublure à face PTFE convient aux échantillons organiques.
Avec joint en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
  • Fioles en verre transparent à usage général avec des bouchons fixés pour maintenir la propreté
  • Fabriqué en verre borosilicate de type I, classe A, conforme aux ASTM exigences E438
  • Doublure en caoutchouc blanc 14B à face de PTFE, adapté aux échantillons organiques
  • Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
  • Emballés dans des plateaux compartimentés pour faciliter l’inventaire et le stockage des échantillons
  • Capsules de remplacement disponibles séparément
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) Caoutchouc
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 4 ml
À utiliser avec (application) Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles
Volume (impérial) 1 dr.
Volume (métrique) total 4 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 200/Cs.
Taille du bouchon 15-425
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Hauteur (métrique) 38 mm
Type de produit Flacon