Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Avec joint en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Les bouchons sont fixés.
- Flacons à usage général
- Fabriqué en verre borosilicaté de classe A, type I
- Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
- Conditionnés en plateaux compartimentés
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
Spécification
Spécification
| Classification | A |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 23 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Oui |
| Volume (métrique) | 24 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles |
| Afficher plus |