Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre ambré de classe B avec bouchons fixés
Tous les produits Fisherbrand ProduitsBeschreibung
Beinhaltet
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés avec joints en caoutchouc 14B blanc, revêtus de PTFE
Verre borosilicaté ambré de type I, classe B
- Filetés
- Bouchons à vis phénoliques noirs fixés avec revêtements en caoutchouc 14B blancs revêtus de PTFE
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe B et USP de type I
Spezifikation
Spezifikation
| Classification | B |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc recouvert de téflon |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté de type 1, classe A |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Oui |
| Volume (métrique) | 8 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles |
| Nb par paquet | 144 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?