Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Flacons filetés en verre ambré de classe B avec bouchons fixés
Code produit 11513552 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volume (impérial):
0.5 dr
10.82 dr
1 dr
2.16 dr
5.4 dr
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Volume (impérial) Conditionnement
11513552 40 ml 98 mm 28 mm 10.82 dr 72 pièces
11573542 2 ml 38 mm 12 mm 0.5 dr 288 pièces
11583542 4 ml 48 mm 15 mm 1 dr 144 pièces
11309493 8 ml 63 mm 17 mm 2.16 dr -
11503552 20 ml 60 mm 28 mm 5.4 dr 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11513552
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés avec joints en caoutchouc 14B blanc, revêtus de PTFE
Fisherbrand™ Les fioles filettées en verre ambré de classe B avec capuchons fixés sont fabriquées en verre ambré borosilicate de type I et comportent des bouchons à bouchon à vis en phénolique noir fixés avec des doublures en caoutchouc blanc 14B à face PTFE pour une protection fiable des échantillons.
Verre borosilicaté ambré de type I, classe B
  • Fabriqué en verre ambré borosilicaté, de type I, classe B, conforme aux USP exigences de type I
  • Bouchons à bouchon à vis phénoliques noirs fixés avec des revêtements en caoutchouc blanc 14B à face de PTFE
  • Le verre ambré protège les échantillons photosensibles
  • La conception du filetage à vis garantit un joint sécurisé et résistant aux fuites
  • Disponible en plusieurs capacités pour répondre à une gamme de besoins de stockage d’échantillons
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe B et USP de type I
Spécification
Classification B
Matériau (doublure) Caoutchouc recouvert de téflon
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté de type 1, classe A
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 40 ml
À utiliser avec (application) Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles
Nb par paquet 72
Volume (impérial) 10.82 dr
Volume (métrique) total 40 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Ajusté
Quantité 72 paquet
Taille du bouchon 24-400
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Hauteur (métrique) 98 mm
Type de produit Flacon