Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Flacons filetés en verre ambré de classe B avec bouchons fixés
Code produit 11573542 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volume (impérial):
0.5 dr
10.82 dr
1 dr
2.16 dr
5.4 dr
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Volume (impérial) Conditionnement
11573542 2 ml 38 mm 12 mm 0.5 dr 288 pièces
11513552 40 ml 98 mm 28 mm 10.82 dr 72 pièces
11583542 4 ml 48 mm 15 mm 1 dr 144 pièces
11309493 8 ml 63 mm 17 mm 2.16 dr -
11503552 20 ml 60 mm 28 mm 5.4 dr 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11573542
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés avec joints en caoutchouc 14B blanc, revêtus de PTFE
Fisherbrand™ Les fioles filettées en verre ambré de classe B avec capuchons fixés sont fabriquées en verre ambré borosilicate de type I et comportent des bouchons à bouchon à vis en phénolique noir fixés avec des doublures en caoutchouc blanc 14B à face PTFE pour une protection fiable des échantillons.
Verre borosilicaté ambré de type I, classe B
  • Fabriqué en verre ambré borosilicaté, de type I, classe B, conforme aux USP exigences de type I
  • Bouchons à bouchon à vis phénoliques noirs fixés avec des revêtements en caoutchouc blanc 14B à face de PTFE
  • Le verre ambré protège les échantillons photosensibles
  • La conception du filetage à vis garantit un joint sécurisé et résistant aux fuites
  • Disponible en plusieurs capacités pour répondre à une gamme de besoins de stockage d’échantillons
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe B et USP de type I
Spécification
Classification B
Matériau (doublure) Caoutchouc recouvert de téflon
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté de type 1, classe A
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (application) Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles
Nb par paquet 288
Volume (impérial) 0.5 dr
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Ajusté
Quantité 288 paquet
Taille du bouchon 8 / 425
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Hauteur (métrique) 38 mm
Type de produit Flacon