Learn More
Fisherbrand™ Film plastique transparent
Code produit 11785873 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11785873 1 rouleau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11785873
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour conserver la pureté de l’échantillon.
Spécialement conçu pour les laboratoires
  • 100 % polyéthylène ultra-propre : garantit la pureté de l’échantillon et élimine toute contamination
  • Ses propriétés très adhérentes et son joint d’une étanchéité extraordinaire restant en place, en font l’emballage idéal pour les béchers, les flacons ou les boîtes de Petri
  • Les propriétés à faible enchevêtrement empêchent l’emballage de s’enchevêtrer lors de la manipulation
  • Le carton est doté d’une barre de détachement pratique en métal
Spécification
Applications Scellage, pesée et transfert d’échantillons
Longueur (impériale) 100 pieds
Couleur Transparent
Type de produit Film d’emballage
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30 cm
Longueur (métrique) 30,4 m
Matériau Polyéthylène
Quantité 1 rouleau