Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unités à gel horizontal grand format Midi-Plus, épaisseur 1mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 12, 25 et 50 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Specifications
Specifications
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Unités de gel horizontales Midi-Plus grand format |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 50 |
| Quantité | 1/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 15 μl |