Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unités à gel horizontal grand format Mini-Plus, épaisseur 1mm
Code produit 11543362 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
4
8
10
12
16
20
26
Volume (métrique) d’échantillon:
22 μl
29 μl
40 μl
42 μl
52 μl
67 μl
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Volume (métrique) d’échantillon unitSize
11543362 10 52 μl 1 pièce
11553362 12 40 μl 1 pièce
11573362 20 22 μl 1 pièce
11563362 16 29 μl 1 pièce
11523362 4 42 μl 1 pièce
11533362 8 67 μl 1 pièce
11583362 26 - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11543362
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les unités à gel horizontal grand format Mini-Plus.
  • Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
  • Fourni comme standard
  • Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Unités de gel horizontales Mini-Plus grand format
Type Peigne
Nbre de puits 10
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 1 mm
Volume (métrique) d’échantillon 52 μl