Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unités d’électrophorèse sur gel horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur de 1,5mm
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Recommandé pour augmenter les volumes d’acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximise le volume d’échantillons
- Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 8 échantillons et 12 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Specifications
Specifications
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (équipement) | Mini unité d’électrophorèse sur gel horizontale Sub-Gel |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Quantité | 1/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 27 μl |