Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unités d’électrophorèse sur gel horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur de 1,5mm
Code produit 11813493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
1 prép., 1 marqueur
10
12
16
2 prép., 2 marqueurs
4 prép., 2 marqueur
8
Volume (métrique) d’échantillon:
15 μl
17 μl
20 μl
27 μl
37 μl
72 μl
135 μl
304 μl
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Volume (métrique) d’échantillon Conditionnement
11813493 16 15 μl 1 pièce
11803483 10 27 μl 1 pièce
11833483 1 prép., 1 marqueur 304 μl -
11873483 12 20 μl 1 pièce
11857553 2 prép., 2 marqueurs 135 μl 1 pièce
11897553 4 prép., 2 marqueur 72 μl 1 pièce
11837563 8 37 μl 1 pièce
11877563 8 17 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11813493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.73€
    22.13€ / 1 pièces
    Économisez 4.60€
    17% de réduction
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale SUB-GEL Mini.
  • Recommandé pour augmenter les volumes d’acides nucléiques pour les techniques de préparation
  • Maximise le volume d’échantillons
  • Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 8 échantillons et 12 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Mini unité d’électrophorèse sur gel horizontale Sub-Gel
Type Peigne
Nbre de puits 16
Quantité 1/boîte
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Volume (métrique) d’échantillon 15 μl