Spécification
| Capacité (métrique) | Flacons cryogéniques de 1 à 2 ml |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (application) | null |
| Capacité | 30 (flacons cryogéniques de 1 à 2 ml) |
| Type de produit | Bloc cryogénique |
| Quantité | 1 |
| Plage de températures (impériale) | -122,8°F |
| Plage de températures (métrique) | -86°C |
| Afficher plus |