Learn More
Fisherbrand™ Bloc de refroidissement
Code produit 17547026 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Barrettes à tubes PCR de 0,2 ml
Flacons cryogéniques de 1 à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17547026 Barrettes à tubes PCR de 0,2 ml 1 pièce
16100381 Flacons cryogéniques de 1 à 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17547026
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bloc de refroidissement en alliage d’aluminium Fisherbrand maintient les échantillons en place avant et pendant le processus de congélation.
Spécification
Capacité (métrique) Barrettes à tubes PCR de 0,2 ml
Couleur Noir
Matériau Aluminium
Forme Rectangulaires
Capacité 96 (bandelettes de tubes PCR de 0,2 mL)
Type de produit Bloc cryogénique
Quantité 1
Plage de températures (impériale) -122,8°F
Plage de températures (métrique) -86°C
Dimensions (L x l x H) 119 x 101 x 38 mm
Longueur (métrique) 16.3 cm
Largeur (métrique) 12.2 cm
Hauteur (métrique) 4.3 cm