Learn More
Fisherbrand™ Stylo compteur Counter-Pen / compteur de colonies
Code produit 11862710 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11862710 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11862710
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le combiné stylo / compteur numérique convient aux utilisations en laboratoire et en usine
Le stylo compteur Fisherbrand™ Counter-Pens peut être utilisé pour compter la croissance cellulaire sur les boîtes de Pétri, inventorier des pièces et calculer le nombre d’échantillons reçus. Le combiné stylo / compteur numérique convient aux utilisations en laboratoire et en usine. Parfait comme compteur de colonies.
Chaque fois qu’une marque est tracée avec le marqueur, le compteur émet un bip et son écran LCD facile à lire indique le nombre correspondant.
  • Les marques indiquent où vous en êtes jusqu’à ce que le compteur parvienne au total
  • Le contact, le son et le comptage se produisent simultanément
  • Le compteur affiche des valeurs jusqu’à 99 999
  • Réinitialisation de sécurité intégrée
Informations sur la commande
Longueur : 6 po (15,2 cm). Poids : 1 oz (28,4 g)
Spécification
Type de produit Stylo compteur
Type d’affichage LCD
Description Les piles épuisées doivent être remplacées par une pile à l’oxyde d’argent réf. 392
Texte affiché 99,999
Matériau Plastique ABS
Quantité Par unité
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15.2 cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 28.4 g
À utiliser avec (application) Pour compter la croissance des cellules dans les boîtes de Pétri, inventorier des pièces et calculer le nombre d’échantillons reçus