Learn More
Fisherbrand™ Agitateur orbital numérique
Code produit 17811682 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
19 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
17811682 19 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17811682
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ses multiples fonctions de conception haut de gamme en font un agitateur polyvalent pour un large éventail de protocoles. L’agitateur a une plage de vitesse allant de 20 à 300 tr/min par incrément de 1 tr/min.
  • Garantie 5 ans
  • Le circuit de rétroaction du moteur électronique à fonctionnement en continu permet à l’appareil de s’adapter instantanément aux changements de charge pondérale et aux charges déséquilibrées pour obtenir des résultats réellement reproductibles
  • Convient pour une utilisation dans les incubateurs (sauf CO2)  et les chambres froides dans la plage de température indiquée
  • La fonction de démarrage et d’arrêt progressifs à des vitesses supérieures permet l’agitation de récipients pleins sans éclaboussure
  • Un chargement de poids élevé de 4,5 kg (10 lb), avec fonction de coupure en cas de surcharge
  • La plateforme haute-basse universelle et les cordons élastiques permettent de créer votre propre matrice de maintien pour toutes les formes et tailles de récipients
  • L’écran rétroéclairé est facile à lire.
  • Réglage distinct de la durée et de la vitesse
  • Très faible vitesse de démarrage pour agiter des échantillons sensibles, avec une vitesse maximale à la fin et une bonne stabilité pour des applications plus vigoureuses
  • Alimenté par 12 VCC, comprend un adaptateur secteur international double isolation, 110 V à 240 V, fourni avec 4 prises pour l’adaptateur secteur
  • Moteur et système d’entraînement durables, ne nécessitant aucun entretien
Spécification
Orbite 19 mm
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Précision du contrôle de la vitesse Incréments de 1 tr/min
Vitesse de rotation 20 à 300 tr/min
Alimentation électrique Universal
Tension 110/240 V
Plage de températures (métrique) 2°C à 40°C
Puissance 18 W
Rotation Orbital
Capacité Recipientes de todas las formas y tamaños hasta 4,5 kg (10 lb). de carga
Type de produit Plateforme d’agitation orbitale
Capacité de charge (impériale) 10 lb
Certifications/Conformité CE, CSA, RoHS3, UKCA, RAEE
Type de prise 4 interchangeables
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plastique ABS
Dimensions (L x l) de la plateforme 11 x 11 in (27,9 x 27,9 cm)
Dimensions (L x l x H) 12,4 x 7,8 x 12,2 in (31,4 x 19,7 x 31 cm)
Hauteur (impériale) 12,2 in
Hauteur (métrique) 31 cm
Longueur (impériale) 12,4 in
Longueur (impériale) de la plateforme 11 in
Longueur (métrique) 31,4 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 27,9 cm
Largeur (impériale) 7,8 in
Largeur (impériale) de la plateforme 11 in
Largeur (métrique) 19,7 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 27,9 cm
Poids à l’expédition (impériale) 27 lb
Poids à l’expédition (métrique) 12,2 kg
Poids (impériale) 21,6 lb
Poids (métrique) 9,8 kg
Modèle Agitateur orbital numérique
Affichage Affichage numérique
À utiliser avec (équipement) Recipientes de todas las formas y tamaños de hasta 4,5 kg. (10 libras) de carga
Plage d’humidité 80 % pour les températures jusqu’à 31°C, diminuant
Comprend Agitateur orbital numérique, tapis de plateforme en caoutchouc antidérapant, ensemble de 8 cordons élastiques, plateforme haute-basse universelle avec butoirs à bords en caoutchouc souple, 1 adaptateur secteur à double isolation et basse tension (100-240 VCA, 50/60 Hz) avec 4 prises interchangeables
Conditions d’utilisation 2°C à 40°C
Type de plateforme Carré avec tapis en silicone
Plage de durée 0 à 74 heures 59 minutes (4 499 minutes)