Learn More
Fisherbrand™ Nacelles en aluminium jetables à bords plissés
Code produit 11749418 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
60 mL
75 mL
200 mL
500 mL
Diamètre (métrique) du dessus intérieur:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diamètre (métrique) de la base intérieure:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Conditionnement:
1000 pièces
1200 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) du dessus intérieur Diamètre (métrique) de la base intérieure Conditionnement
11749418 75 mL 62 mm 46 mm 1000 pièces
11729418 20 mL 43 mm 40 mm 1000 pièces
11739418 60 mL 64 mm 59 mm 1200 pièces
11784059 500 mL 180 mm 137 mm 50 pièces
11774059 200 mL 109 mm 77 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11749418
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utiles comme boîtes d’évaporation et boîtes à usage général
Les nacelles en aluminium jetables à bords plissés Fisherbrand™ sont suffisamment bon marché pour un usage unique ; utiles comme boîtes d’évaporation et boîtes à usage général
Les grandes tailles sont idéales pour les applications de transformation des aliments.
  • En aluminium léger
  • Fonds plats
  • Bords plissés ou légèrement plissés
  • Rebords à bride
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 75 mL
Jetable Jetable
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Utiles comme boîtes d’évaporation et boîtes à usage général
Diamètre (métrique) de la base intérieure 46 mm
Diamètre (métrique) du dessus intérieur 62 mm
Diamètre (métrique) 46 mm (base intérieure), 62 mm (partie supérieure intérieure)