Learn More
Fisherbrand™ Bacs jetables de pesée / séchage en aluminium
Code produit 11754059 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
60 mL
Diamètre (métrique) du dessus intérieur:
100,5 mm
122 mm
Hauteur (métrique):
5,1 mm
8 mm
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) du dessus intérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
11754059 60 mL 100,5 mm 8 mm 500 pièces
11764059 50 mL 122 mm 5,1 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11754059
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour la pesée, le séchage… Compatibles avec de nombreux analyseurs d’humidité et balances appréciés. Possibilité de choisir des boîtes de 10.9 cm et 12.2 cm de diamètre.
Fisherbrand™ Les casseroles jetables en aluminium pour peser/sécher sont un choix économique et fiable pour les applications en laboratoire à usage unique. Conçus pour la pesée, le séchage et plus encore. Compatibles avec de nombreuses balances et analyseurs d’humidité populaires. Choix entre des plats de 10,9 cm et 12,2 cm de diamètre.
  • Les plateaux de pesée à usage général sont également utilisés pour la distribution, le stockage, l’évaporation et le séchage
  • Compatibles avec de nombreux analyseurs d’humidité et balances connus, notamment :
    • Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™, entre autres
  • Fabrication durable en aluminium pour résister aux usages en laboratoire
  • Choix possibles :
    • Nacelles de 10,9 cm (4,25 po) à bords légèrement plissés et rebord évasé
    • Nacelles de 12,2 cm (4,75 po) à dessus plats
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 60 mL
Jetable Jetable
Matériau Aluminium
Forme Circulaire
Type Bac de pesée
À utiliser avec (application) À usage général
Hauteur (métrique) 8 mm
Diamètre (métrique) du dessus intérieur 100,5 mm
Diamètre (métrique) 100,5 mm (partie supérieure intérieure)