Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses
Code produit. 11507413 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 ml
10 mL
13 mL
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 mL
55 mL
Longueur (métrique):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 11507413
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique. Ces tubes en verre borosilicaté jetables sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications de chimie clinique.
  • Des tailles de diamètre externe de 10 et 12 mm sont disponibles
  • Emballés dans des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 125 ou 250 pour empêcher la contamination ou la casse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur transparent
Type de conception unie
Capacité (métrique) 55 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Pour la culture de tissu et la chimie clinique
Conditionnement Plateau sous film thermorétracté
Avec rebord Oui
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de bouchon KIM-KAP
Type de produit Tube de culture jetable