Learn More
FISHERBRAND™ Tubes en verre borosilicaté jetables à fond rond et à extrémité lisse
Code produit 11517403 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 ml
10 mL
13 mL
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 mL
55 mL
Longueur (métrique):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Type de conception:
Fond uniforme
unie
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Type de conception Conditionnement
11517403 6 ml 75 mm 12 mm Fond uniforme -
12347279 4 mL 75 mm 10 mm unie 1000 pièces
11527403 10 mL 100 mm 13 mm unie 1000 pièces
11537403 13 mL 85 mm 15 mm unie 1000 pièces
11547403 15 ml 100 mm 16 mm Fond uniforme 1000 pièces
11557403 19 ml 125 mm 16 mm Fond uniforme 1000 pièces
11577403 23 ml 150 mm 16 mm Fond uniforme 1000 pièces
11587403 28 ml 150 mm 18 mm Fond uniforme -
11597403 36 mL 150 mm 20 mm unie 500 pièces
11507413 55 mL 150 mm 25 mm unie 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11517403
Quantité Prix
1 101.00€ / 1000 pièces
20 85.90€ / 1000 pièces
5 95.60€ / 1000 pièces
10 90.80€ / 1000 pièces
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susc
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique. Ces tubes en verre borosilicaté jetables sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications de chimie clinique.
  • Tubes de qualité supérieure avec fond robuste et uniforme et longueurs constantes.
  • Épaisseur moyenne des parois : 0,6 mm
Spécification
Type de conception Fond uniforme
Description Tube de culture
Capacité (métrique) 6 ml
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
Jetable Usage unique
À utiliser avec Convient aux procédures de lavage de cellules
Quantité 1000 paquet
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Disposable Culture Tube