Learn More
FISHERBRAND™ Tubes en verre borosilicaté jetables à fond rond et à extrémité lisse
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique. Ces tubes en verre borosilicaté jetables sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications de chimie clinique.
- Des tailles de diamètre externe de 10 et 12 mm sont disponibles
- Emballés dans des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 125 ou 250 pour empêcher la contamination ou la casse
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Type de conception | unie |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Cylindrical |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec | Pour la culture de tissu et la chimie clinique |
| Conditionnement | Plateau sous film thermorétracté |
| Avec rebord | Oui |
| Afficher plus |